Imprimer
9-Fluorenylmethyl carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbamic Acid 9-Fluorenylmethyl Ester, Fmoc-NH2, (9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carboxamide
F0689-1G F0689-5G
TCIAF0689-1GEA 56.1 EUR
TCIAF0689-1G TCIAF0689-5G
9-Fluorenylmethyl carbamate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-Fluorenylmethyl carbamate
Formule: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00237376
Numéro CAS: 84418-43-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %