Fluconazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
F0677-1G
F0677-5G
TCIAF0677-1GEA
52.8
EUR
TCIAF0677-1G
TCIAF0677-5G
Fluconazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fluconazole
Formule:
C₁₃H₁₂F₂N₆O MW: 306.28 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00274549 Numéro CAS: 86386-73-4 Merck Index: 14,04122 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 142.0 deg-C |