Imprimer
Fenofibrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-(4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropionate
F0674-25G F0674-5G F0674-100G
TCIAF0674-25GEA 140 EUR
TCIAF0674-25G TCIAF0674-5G TCIAF0674-100G
Fenofibrate ≥98.0% (par GC)
Fenofibrate
Formule: C₂₀H₂₁ClO₄
Numéro MDL: MFCD00133314
Numéro CAS: 49562-28-9
EINECS: 256-376-3
Merck Index: 14,03978
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C