N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Fmoc-Cys(Trt)-OH, N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
F0652-25G
F0652-5G
TCIAF0652-25GEA
69.3
EUR
TCIAF0652-25G
TCIAF0652-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine
Formule:
C₃₇H₃₁NO₄S |
Numéro MDL:
MFCD00038538 Numéro CAS: 103213-32-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +15.0 to +19.0 deg (C=1, THF) |