2-Fluoro-1H-purin-6-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
6-Amino-2-fluoropurine, 6-Amino-2-fluoro-7H-purine, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
F0647-1G
F0647-200MG
TCIAF0647-1GEA
214
EUR
TCIAF0647-1G
TCIAF0647-200MG
2-Fluoro-1H-purin-6-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Fluoro-1H-purin-6-amine
Formule:
C₅H₄FN₅ MW: 153.12 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01632749 Numéro CAS: 700-49-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |