Fleroxacin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Megalone, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid, 6,8-Difluoro-1-(2-fluoroethyl)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
F0646-25G
F0646-5G
TCIAF0646-25GEA
343
EUR
TCIAF0646-25G
TCIAF0646-5G
Fleroxacin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fleroxacin
Formule:
C₁₇H₁₈F₃N₃O₃ MW: 369.34 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00864880 Numéro CAS: 79660-72-3 Merck Index: 14,04099 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |