Imprimer
4-Fluoropyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0628-1G F0628-5G
TCIAF0628-1GEA 104 EUR
TCIAF0628-1G TCIAF0628-5G
4-Fluoropyridine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₅ClFN
MW: 133.55 g/mol
Point de fusion: 100°C
Numéro MDL: MFCD00234055
Numéro CAS: 39160-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %