Imprimer
Fmoc-D-Glu-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nα-Fmoc-L-glutamic acid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-glutamic acid, N-Fmoc-D-glutamic Acid
F0600-25G F0600-5G
TCIAF0600-25GEA 116 EUR
TCIAF0600-25G TCIAF0600-5G
Fmoc-D-Glu-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-D-Glu-OH
Formule: C₂₀H₁₉NO₆
Numéro MDL: MFCD09037362
Numéro CAS: 104091-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +22.0 deg (C=1, DMF)