Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0594-1G F0594-5G
TCIAF0594-1GEA 17.6 EUR
TCIAF0594-1G TCIAF0594-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine
Formule: C₂₀H₂₁NO₄S
Numéro MDL: MFCD00062958
Numéro CAS: 112883-40-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +33.0 deg (C=1, DMF)