Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-aspartic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0592-1G F0592-5G
TCIAF0592-1GEA 17.6 EUR
TCIAF0592-1G TCIAF0592-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-aspartic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-aspartic acid
Formule: C₁₉H₁₇NO₆
Numéro MDL: MFCD01318740
Numéro CAS: 136083-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +31.0 deg (C=1, DMF)