Imprimer
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
F0506-1G F0506-25G F0506-5G
TCIAF0506-1GEA 17.6 EUR
TCIAF0506-1G TCIAF0506-25G TCIAF0506-5G
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Formule: C₂₈H₂₉NO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037129
Numéro CAS: 71989-38-3
EINECS: 276-262-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=1, DMF)