Imprimer
Acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid, 5-(4-Fluorophenyl)-5-oxopentanoic acid
F0476-1G F0476-5G
TCIAF0476-1GEA 26.4 EUR
TCIAF0476-1G TCIAF0476-5G
Acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-(4-fluorophényl)-5-oxopentanoïque
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
MW: 210.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00667222
Numéro CAS: 149437-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C