Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0452-1G F0452-25G F0452-5G
TCIAF0452-1GEA 17.6 EUR
TCIAF0452-1G TCIAF0452-25G TCIAF0452-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic acid
Formule: C₁₉H₁₇NO₆
Numéro MDL: MFCD00237654
Numéro CAS: 119062-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -32.0deg (C=1, DMF)