Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0443-1G F0443-5G
TCIAF0443-1GEA 35.2 EUR
TCIAF0443-1G TCIAF0443-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00057810
Numéro CAS: 95753-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -37.0 to -43.0 deg (C=1,DMF)
Solubility in N,N-DMF almost transparency