Imprimer
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate, 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
F0435-1G F0435-25G F0435-5G
TCIAF0435-1GEA 52.8 EUR
TCIAF0435-1G TCIAF0435-25G TCIAF0435-5G
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD03093631
Numéro CAS: 1999-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %