Imprimer
N-Formylglycine ethyl ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0421-25G F0421-5G
TCIAF0421-25GEA 158 EUR
TCIAF0421-25G TCIAF0421-5G
N-Formylglycine ethyl ester ≥98.0% (par GC)
N-Formylglycine ethyl ester
Formule: C₅H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00014125
Numéro CAS: 3154-51-6
EINECS: 221-596-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %