Imprimer
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
F0358-25G F0358-5G F0358-100G
TCIAF0358-25GEA 94.6 EUR
TCIAF0358-25G TCIAF0358-5G TCIAF0358-100G
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
Formule: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
MW: 354.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142607
Numéro CAS: 140681-55-6
EINECS: 414-380-4
ONU: 3088
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,08425
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %