Imprimer
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
F0250-25ML F0250-5ML
TCIAF0250-25MLEA 171 EUR
TCIAF0250-25ML TCIAF0250-5ML
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Formule: C₉H₉F
Point d'ébullition: 183°C
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042297
Numéro CAS: 350-40-3
EINECS: 206-501-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %