Furosemide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
F0182-25G
F0182-5G
TCIAF0182-25GEA
196
EUR
TCIAF0182-25G
TCIAF0182-5G
Furosemide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Furosemide
Formule:
C₁₂H₁₁ClN₂O₅S MW: 330.74 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00010549 Numéro CAS: 54-31-9 EINECS: 200-203-6 Merck Index: 14,04309 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |