N-Formyl-L-tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
F0135-1G
F0135-5G
TCIAF0135-1GEA
99
EUR
TCIAF0135-1G
TCIAF0135-5G
N-Formyl-L-tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Formyl-L-tyrosine
Formule:
C₁₀H₁₁NO₄ MW: 209.20 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00021031 Numéro CAS: 13200-86-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +81.0 to +85.0 deg (C=2.6, EtOH) |