Imprimer
N-Formyl-DL-phenylalanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Formamido-3-phenylpropanoic acid
F0126-25G F0126-5G
TCIAF0126-25GEA 164 EUR
TCIAF0126-25G TCIAF0126-5G
N-Formyl-DL-phenylalanine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Formyl-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063281
Numéro CAS: 4289-95-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency