Imprimer
Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0117-25ML F0117-500ML
TCIAF0117-25MLEA 17.6 EUR
TCIAF0117-25ML TCIAF0117-500ML
Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester ≥98.0% (par GC)
Fumaric acid di-(2-ethylhexyl) ester
Formule: C₂₀H₃₆O₄
Point d'ébullition: 185°C
Point d'éclair: 190°C
Numéro MDL: MFCD00065144
Numéro CAS: 141-02-6
EINECS: 205-448-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85dc7b439dade9870ee08c2058f96b12c269a96c&vid=85dc7b439dade9870ee08c2058f96b12c269a96c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %