Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1417-100G
E1417-25G
TCIAE1417-100GEA
63.8
EUR
TCIAE1417-100G
TCIAE1417-25G
Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal ≥98.0% (par GC)
Ethyl acetoacetate propylene glycol ketal
Formule:
C₉H₁₆O₄ Point d'ébullition: 76°C Point d'éclair: 65°C |
Numéro MDL:
MFCD00151819 Numéro CAS: 6290-17-1 EINECS: 228-536-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % (total of isomer) |