Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid Ethyl ester, Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
E1414-25G
E1414-5G
TCIAE1414-25GEA
197
EUR
TCIAE1414-25G
TCIAE1414-5G
Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
Formule:
C₁₈H₂₀N₂O₃S MW: 344.43 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD09833701 Numéro CAS: 160844-75-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 174.0 to 178.0 deg-C |