Imprimer
1-Ethylcyclohexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methacrylic acid 1-Ethylcyclohexyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1407-1G E1407-5G
TCIAE1407-1GEA 44 EUR
TCIAE1407-1G TCIAE1407-5G
1-Ethylcyclohexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Ethylcyclohexyl methacrylate
Formule: C₁₂H₂₀O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30470335
Numéro CAS: 274248-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %