Imprimer
Ethyl 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propionate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-((ethoxycarbonothioyl)thio)propanoate, 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propionic acid Ethyl ester, Ethyl 2-[(ethoxycarbonothioyl)thio]propanoate, 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propanoic acid Ethyl ester
E1403-1G E1403-5G
TCIAE1403-1GEA 205 EUR
TCIAE1403-1G TCIAE1403-5G
Ethyl 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propionate ≥95.0% (par GC)
Ethyl 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propionate
Formule: C₈H₁₄O₃S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30474932
Numéro CAS: 73232-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1240 to 1.1340