Imprimer
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl ester, (3-Methacryloyloxy)propyldimethylethoxysilane
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
E1400-1G E1400-5G
TCIAE1400-1GEA 38.5 EUR
TCIAE1400-1G TCIAE1400-5G
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate
Formule: C₁₁H₂₂O₃Si
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053877
Numéro CAS: 13731-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %