Imprimer
trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzene
E1389-1G E1389-5G
TCIAE1389-1GEA 27.5 EUR
TCIAE1389-1G TCIAE1389-5G
trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
trans-1-Ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-pentylcyclohexyl)benzene
Formule: C₁₉H₂₈F₂O
Numéro MDL: MFCD11053401
Numéro CAS: 124729-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C