1-Ethylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Methacrylic acid 1-Ethylcyclopentyl ester
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1388-5G
E1388-25G
TCIAE1388-5GEA
117
EUR
TCIAE1388-5G
TCIAE1388-25G
1-Ethylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Ethylcyclopentyl methacrylate
Formule:
C₁₁H₁₈O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD23703079 Numéro CAS: 266308-58-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |