Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Ethyl 2-[trans-4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetate, Ethyl 2-(trans-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclohexyl)acetate, 2-[trans-4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetic acid Ethyl ester, 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetic acid Ethyl ester
E1387-200MG
E1387-1G
TCIAE1387-200MGEA
61.6
EUR
TCIAE1387-200MG
TCIAE1387-1G
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Formule:
C₁₅H₂₇NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD20491405 Numéro CAS: 946598-34-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 77.0 deg-C |