N,N'-(Ethane-1,2-diylidene)bis(2,4,6-trimethylaniline) ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N,N'-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethane-1,2-diimine
E1383-1G
E1383-200MG
TCIAE1383-1GEA
194
EUR
TCIAE1383-1G
TCIAE1383-200MG
N,N'-(Ethane-1,2-diylidene)bis(2,4,6-trimethylaniline) ≥98.0% (par GC, azote total)
N,N'-(Ethane-1,2-diylidene)bis(2,4,6-trimethylaniline)
Formule:
C₂₀H₂₄N₂ |
Numéro MDL:
MFCD06669905 Numéro CAS: 56222-36-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |