Imprimer
trans-1-Ethoxy-4-(4-n-propycyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1369-25G E1369-5G
TCIAE1369-25GEA 135 EUR
TCIAE1369-25G TCIAE1369-5G
trans-1-Ethoxy-4-(4-n-propycyclohexyl)benzene ≥98.0% (par GC)
trans-1-Ethoxy-4-(4-n-propycyclohexyl)benzene
Formule: C₁₇H₂₆O
Numéro MDL: MFCD06658195
Numéro CAS: 80944-44-1
EINECS: 279-633-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C