Imprimer
Ethylene Glycol bis(2-aminophenyl) ether ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane, 2,2'-[Ethane-1,2-diylbis(oxy)]dianiline, 1,2-Bis(o-aminophenoxy)ethane
E1365-1G E1365-5G
TCIAE1365-1GEA 31.9 EUR
TCIAE1365-1G TCIAE1365-5G
Ethylene Glycol bis(2-aminophenyl) ether ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethylene Glycol bis(2-aminophenyl) ether
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244.29 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00087648
Numéro CAS: 52411-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C