Imprimer
Ethidium bromure 0,5mg/mL dans l'eau pour l'électrophorèse
Fournisseur: TCI EUROPE
Conditionné dans un flacon compte-gouttes.
TCIAE1363-10MLEA 36.3 EUR
TCIAE1363-10ML
Ethidium bromure 0,5mg/mL dans l'eau pour l'électrophorèse
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Merck Index: 14,04731
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
DNA staining test to pass test