Imprimer
Etofibrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl Nicotinate, Nicotinic acid 2-[[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl]oxy]ethyl ester, 2-((2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl)oxy)ethyl nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl ester, 2-[2-(4-Chlorophenoxy)-2-methyl-1-oxopropoxy]ethyl 3-Pyridinecarboxylate
E1359-50MG E1359-250MG
TCIAE1359-50MGEA 115 EUR
TCIAE1359-50MG TCIAE1359-250MG
Etofibrate ≥98.0% (par GC)
Etofibrate
Formule: C₁₈H₁₈ClNO₅
MW: 363.79 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865727
Numéro CAS: 31637-97-5
EINECS: 250-743-1
Merck Index: 14,03877
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C