Imprimer
4-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
E1330-5G E1330-25G
TCIAE1330-5GEA 33 EUR
TCIAE1330-5G TCIAE1330-25G
4-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluorométhyl)benzoate d'éthyle
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00013563
Numéro CAS: 583-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c49bb182b26e715a88157455e95fdba1c4947342&vid=c49bb182b26e715a88157455e95fdba1c4947342&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %