Imprimer
Ethynyl(diphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E1310-200MG E1310-1G
TCIAE1310-200MGEA 115 EUR
TCIAE1310-200MG TCIAE1310-1G
Ethynyl(diphenyl)phosphine oxide ≥98.0% (par GC)
Ethynyl(diphenyl)phosphine oxide
Formule: C₁₄H₁₁OP
MW: 226.21 g/mol
Numéro CAS: 6104-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %