Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
E1308-5G
E1308-25G
TCIAE1308-5GEA
25.3
EUR
TCIAE1308-5G
TCIAE1308-25G
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥98.0% (par HPLC)
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et de méthyle
Formule:
C₇H₁₄N₂O₄S |
Numéro MDL:
MFCD08457697 Numéro CAS: 516474-01-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |