9-Ethynylphenanthrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1301-1G
E1301-5G
TCIAE1301-1GEA
104
EUR
TCIAE1301-1G
TCIAE1301-5G
9-Ethynylphenanthrene ≥98.0% (par GC)
9-Ethynylphenanthrene
Formule:
C₁₆H₁₀ MW: 202.26 g/mol Point d'ébullition: 377°C |
Numéro MDL:
MFCD05664210 Numéro CAS: 32870-98-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...