Ethyl-5-bromo-2-furoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Ethyl 5-bromofuran-2-carboxylate, Ethyl 5-Bromo-2-furoate, Ethyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, 5-Bromo-2-furoic acid ethyl ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid ethyl ester
E1285-1G
E1285-5G
TCIAE1285-1GEA
86.9
EUR
TCIAE1285-1G
TCIAE1285-5G
Ethyl-5-bromo-2-furoate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-5-bromo-2-furoate
Formule:
C₇H₇BrO₃ MW: 219.03 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00092362 Numéro CAS: 6132-37-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |