Imprimer
2-Ethoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E1278-1G E1278-5G
TCIAE1278-1GEA 57.2 EUR
TCIAE1278-1G TCIAE1278-5G
2-Ethoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Ethoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00008111
Numéro CAS: 37806-29-4
EINECS: 253-672-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ebc802eef2b43cbea352cf2aca1fb2a3c61ce2d&vid=3ebc802eef2b43cbea352cf2aca1fb2a3c61ce2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %