Imprimer
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylene bis(3-mercaptopropionate), Glycol bis(3-mercaptopropionate)
E1269-25G E1269-500G
TCIAE1269-25GEA 23.1 EUR
TCIAE1269-25G TCIAE1269-500G
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylene Glycol bis(3-mercaptopropionate)
Formule: C₈H₁₄O₄S₂
MW: 238.32 g/mol
Point d'éclair: 255°C
Numéro MDL: MFCD00053520
Numéro CAS: 22504-50-3
EINECS: 245-044-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %