Imprimer
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-p-terphenyl
E1264-1G E1264-5G
TCIAE1264-1GEA 92.4 EUR
TCIAE1264-1G TCIAE1264-5G
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
4''-Ethyl-2'-fluoro-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Formule: C₂₃H₂₃F
MW: 318.44 g/mol
Numéro MDL: MFCD01830216
Numéro CAS: 95759-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c641da4a6bf4c5d1f4a3fa13f150fd503741cc19&vid=c641da4a6bf4c5d1f4a3fa13f150fd503741cc19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 69.0 to 133.0 deg-C