Imprimer
trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E1254-1G E1254-5G
TCIAE1254-1GEA 46.2 EUR
TCIAE1254-1G TCIAE1254-5G
trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
trans-4-Ethyl-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Formule: C₂₅H₃₄
Numéro MDL: MFCD01941072
Numéro CAS: 79709-85-6
EINECS: 279-240-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bb749931fb2a64b7fc082351592a91e6c93b42c&vid=0bb749931fb2a64b7fc082351592a91e6c93b42c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 144.0 to 167.0 deg-C