Imprimer
Ethyl (3-Hydroxyphenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
E1242-1G E1242-5G
TCIAE1242-1GEA 34.1 EUR
TCIAE1242-1G TCIAE1242-5G
Ethyl (3-Hydroxyphenyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Ethyl (3-Hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 179°C
Numéro MDL: MFCD07369387
Numéro CAS: 22446-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce7a1d28f79392b425fa1b52529d500652981ccf&vid=ce7a1d28f79392b425fa1b52529d500652981ccf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %