Imprimer
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 4-Ethoxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid
E1236-1G E1236-200MG
TCIAE1236-1GEA 213 EUR
TCIAE1236-1G TCIAE1236-200MG
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BF₃O₃
MW: 233.98 g/mol
Numéro MDL: MFCD07363789
Numéro CAS: 871329-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %