Imprimer
Acide (5-éthoxy-2-fluorophényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroxy(5-ethoxy-2-fluorophenyl)borane, (5-Ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Ethoxy-2-fluorophenyl)metaboric acid
E1235-1G E1235-5G
TCIAE1235-1GEA 45.1 EUR
TCIAE1235-1G TCIAE1235-5G
Acide (5-éthoxy-2-fluorophényl)métaborique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (5-éthoxy-2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183.97 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664321
Numéro CAS: 900174-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea998aa46a69e0165ca8e45ba9fe23f6167c1b5&vid=bea998aa46a69e0165ca8e45ba9fe23f6167c1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 111.0 %