4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Ethoxycarbonyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxycarbonyl-3-fluorophenylboronic acid
E1207-1G
E1207-5G
TCIAE1207-1GEA
72.6
EUR
TCIAE1207-1G
TCIAE1207-5G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule:
C₉H₁₀BFO₄ |
Numéro MDL:
MFCD06656274 Numéro CAS: 874288-38-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 109.0 % |