Imprimer
Acide (2-éthoxy-4-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
E1204-1G E1204-5G
TCIAE1204-1GEA 58.3 EUR
TCIAE1204-1G TCIAE1204-5G
Acide (2-éthoxy-4-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-éthoxy-4-fluorophényl)métaborique
Formule: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183.97 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095001
Numéro CAS: 480438-58-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d999beb96194068c36f6676e9b6d9e765ba21ad7&vid=d999beb96194068c36f6676e9b6d9e765ba21ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 110.0 %