Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
E1201-1G
E1201-200MG
TCIAE1201-1GEA
178
EUR
TCIAE1201-1G
TCIAE1201-200MG
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formule:
C₁₂H₁₀ClNO₂ Point d'ébullition: 129°C |
Numéro MDL:
MFCD00173407 Numéro CAS: 13720-94-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |